Learn More
1-[4-(1,1-diméthyléthyl)phényl]-4-[4-(hydroxydiphénylméthyl)pipéridin-1-yl]butan-1-one (terfénadone), Mikromol™
Description
1-[4-(1,1-diméthyléthyl)phényl]-4-[4-(hydroxydiphénylméthyl)pipéridin-1-yl]butan-1-one (Terfénadone)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Terfenadone |
| CAS | 43076-30-8 |
| Noms d’analytes ou de composants | Terfenadone |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C32 H39 N O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | 1-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-4-[4-(hydroxydiphenylmethyl)piperidin-1-yl]butan-1-one, Terfenadine Imp. A (EP), Terfenadone, Terfenadine Related Compound A, Terfenadine Impurity A |
| Formule InChI | InChI=1S/C32H39NO2/c1-31(2,3)26-18-16-25(17-19-26)30(34)15-10-22-33-23-20-29(21-24-33)32(35,27-11-6-4-7-12-27)28-13-8-5-9-14-28/h4-9,11-14,16-19,29,35H,10,15,20-24H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(=O)CCCN2CCC(CC2)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| Nom IUPAC | 1-(4-tert-phénylphényl)-4-[4-[hydroxy(diphényl)méthyl]pipéridine-1-yl]butan-1-one |
| Afficher plus |