Learn More
1-[4-(1,1-diméthyléthyl)phényl]-4-[4-(hydroxydiphénylméthyl)pipéridin-1-yl]butan-1-one (terfénadone), Mikromol™
Code produit 30464224
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30464224 4 x 25 mg -
30050025 25 mg 25mg
17917244 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30464224 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0055.0400254AMP
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
1-[4-(1,1-diméthyléthyl)phényl]-4-[4-(hydroxydiphénylméthyl)pipéridin-1-yl]butan-1-one (terfénadone), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Terfenadone
CAS 43076-30-8
Noms d’analytes ou de composants Terfenadone
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C32 H39 N O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 1-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-4-[4-(hydroxydiphenylmethyl)piperidin-1-yl]butan-1-one, Terfenadine Imp. A (EP), Terfenadone, Terfenadine Related Compound A, Terfenadine Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C32H39NO2/c1-31(2,3)26-18-16-25(17-19-26)30(34)15-10-22-33-23-20-29(21-24-33)32(35,27-11-6-4-7-12-27)28-13-8-5-9-14-28/h4-9,11-14,16-19,29,35H,10,15,20-24H2,1-3H3
Type de solution Neat
SMILES CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(=O)CCCN2CCC(CC2)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4
Nom IUPAC 1-(4-tert-butylphényl)-4-[4-[hydroxy(diphényl)méthyl]pipéridin-1-yl]butan-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 469.66
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 469.2981 g/mol