Learn More
1-[4-(1,1-diméthyléthyl)phényl]éthanone, Mikromol™
Code produit 17993736
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17993736 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17993736 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0468.03
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
1-[4-(1,1-diméthyléthyl)phényl]éthanone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]ethanone
CAS 943-27-1
Noms d’analytes ou de composants 1-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]ethanone
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C12 H16 O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Ebastine Imp. B (EP), 1-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]ethanone, Ebastine Related Compound B, Ebastine Impurity B
Formule InChI InChI=1S/C12H16O/c1-9(13)10-5-7-11(8-6-10)12(2,3)4/h5-8H,1-4H3
SMILES CC(=O)c1ccc(cc1)C(C)(C)C
Nom IUPAC 1-(4-tert-phényl)éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 176.25
Quantité 100 mg
Poids de la formule 176,1201 g/mol