Learn More
1-[4-(2,4-difluorobenzoyl)pipéridin-1-yl]éthanone, Mikromol™
Code produit 30457954
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457954 4 x 25 mg -
30052157 100 mg 100mg
30050894 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30457954 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0491.2400254AMP
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
1-[4-(2,4-difluorobenzoyl)pipéridin-1-yl]éthanone, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-[4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidin-1-yl]ethanone
CAS 84162-82-3
Noms d’analytes ou de composants 1-[4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidin-1-yl]ethanone
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C14 H15 F2 N O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Ethanone, 1-[4-(2,4-difluorobenzoyl)-1-piperidinyl]-, Piperidine, 1-acetyl-4-(2,4-difluorobenzoyl)- (9CI), 1-[4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidin-1-yl]ethanone
Formule InChI InChI=1S/C14H15F2NO2/c1-9(18)17-6-4-10(5-7-17)14(19)12-3-2-11(15)8-13(12)16/h2-3,8,10H,4-7H2,1H3
Type de solution Purs, non dilués
SMILES CC(=O)N1CCC(CC1)C(=O)c2ccc(F)cc2F
Nom IUPAC 1-[4-(2,4-difluorobenzoyl)pipéridin-1-yl]éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 267.28
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 267,275 g/mol