Learn More
1-[4-(2-Diméthylamino-éthoxy)phényl]-1,2-diphénylbutan-1-ol, Mikromol™
Description
1-[4-(2-diméthylaminoéthoxy)phényl]-1,2-diphénylbutan-1-ol
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-[4-(2-Dimethylamino-ethoxy)phenyl]-1,2-diphenylbutan-1-ol |
| CAS | 748-97-0 |
| Noms d’analytes ou de composants | 1-[4-(2-Dimethylamino-ethoxy)phenyl]-1,2-diphenylbutan-1-ol |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C26 H31 N O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Tamoxifen Citrate Imp. B (EP), Tamoxifen Imp. B (EP), 1-[4-(2-Dimethylamino-ethoxy)phenyl]-1,2-diphenylbutan-1-ol, Tamoxifen Citrate Impurity B, Tamoxifen Impurity B |
| Formule InChI | InChI=1S/C26H31NO2/c1-4-25(21-11-7-5-8-12-21)26(28,22-13-9-6-10-14-22)23-15-17-24(18-16-23)29-20-19-27(2)3/h5-18,25,28H,4,19-20H2,1-3H3 |
| SMILES | CCC(c1ccccc1)C(O)(c2ccccc2)c3ccc(OCCN(C)C)cc3 |
| Nom IUPAC | 1-[4-[2-(diméthylamino)éthoxy]phényl]-1,2-diphénylbutan-1-ol |
| Afficher plus |