Learn More
Chlorhydrate de 1-[4-[2-Hydroxy-3-[(1-méthyléthyl)amino]propoxy]phényl]-2-méthoxyéthanone, Mikromol™
Description
Chlorhydrate de 1-[4-[2-hydroxy-3-[(1-méthyléthyl)amino]propoxy]phényl]-2-méthoxyéthanone
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-[4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]-2-methoxyethanone Hydrochloride |
| CAS | 68416-39-7 |
| Noms d’analytes ou de composants | 1-[4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]-2-methoxyethanone Hydrochloride |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C15 H23 N O4 . Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Ethanone, 1-[4-[2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]-2-methoxy-, hydrochloride (1:1), Ethanone, 1-[4-[2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]-2-methoxy-, hydrochloride (9CI) |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H23NO4.ClH/c1-11(2)16-8-13(17)9-20-14-6-4-12(5-7-14)15(18)10-19-3;/h4-7,11,13,16-17H,8-10H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.COCC(=O)c1ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc1 |
| Nom IUPAC | 1-[4-[2-hidroxi-3-(propan-2-ilamino)propoxi]fenil]-2-metoxietanona;clorhidrato |
| Afficher plus |