Learn More
1,4,7,10-tétraazacyclododécane tétrachlorhydrate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11465926
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
1 g
5 g
Conditionnement:
0.25g
1g
5g
Code produit. 11465926
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B22268.01
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10045-25-7
Formule moléculaire C8H24Cl4N4
Poids moléculaire (g/mol) 318.108
Numéro MDL MFCD00068484
Clé InChI SBWLCGZEBQGYRP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4,7,10-tetraazacyclododecane tetrahydrochloride, cyclen tetrahydrochloride, cyclen-4hcl, unii-51830y7tix, tetraaza-12-crown-4 tetrahydrochloride, 1,4,7,10-tetraazacyclododecane, tetrahydrochloride, 1,4,7,10-tetraazacyclododecane, hydrochloride 1:4, 1,4,7,10-tetraazacyclododecanetetrahydrochloride, cyclen tetrahydrochloride mi, 1,4,7,10-tetraazacyclododecane, chloride, chloride, chloride, chloride
CID PubChem 11652630
Nom IUPAC 1,4,7,10-tétrazacyclododécane ; tétrachlorhydrate
SMILES C1CNCCNCCNCCN1.Cl.Cl.Cl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4,7,10-Tetraazacyclododecane tetrahydrochloride
Point de fusion >290°C
Odeur Odorless
Quantité 0.25 g
Numéro UN UN3077
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 318.12
Pourcentage de pureté 98%