Learn More
1,4,7,10-tétrakis(aminocarbonylméthyl)-1,4,7,10-tétraazacyclododécane, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15407625
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15407625
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H26792.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 157599-02-5 | C16H32N8O4 | 400.48 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 157599-02-5
Formule moléculaire C16H32N8O4
Poids moléculaire (g/mol) 400.48
Numéro MDL MFCD09263318
Clé InChI FQIHLPGWBOBPSG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2',2,2'-1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetrayl tetraacetamide, dotam, 1,4,7,10-tetrakis aminocarbonylmethyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane, 2-4,7,10-tris carbamoylmethyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecan-1-yl acetamide, acmc-209dgc, cyclen-n,n',n',n-tetraacetamide, 1,4,7,10-tetraazacyclododecane 1,4,7,10-tetraacetamide, 1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetamide, 1,4,7,10-tetrakis carbamoylmethyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane
CID PubChem 11560395
Nom IUPAC 2-[4,7,10-tris(2-amino-2-oxoéthyl)-1,4,7,10-tétrazacyclododec-1-yl] acétamide
SMILES NC(=O)CN1CCN(CC(N)=O)CCN(CC(N)=O)CCN(CC(N)=O)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4,7,10-Tetrakis(aminocarbonylmethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane
Quantité 250 mg
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 400.48