Learn More
Acide 1,4-benzènediacrylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15478789
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 15478789
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L01141.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16323-43-6
Formule moléculaire C12H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 218.208
Numéro MDL MFCD00002698
Clé InChI AAFXQFIGKBLKMC-KQQUZDAGSA-N
Synonyme 1,4-benzenediacrylic acid, 1,4-phenylenediacrylic acid, p-phenylenediacrylic acid, p-benzenediacrylic acid, unii-0f7e4o8q8y, 3,3'-1,4-phenylene bis-2-propenoic acid, 3,3'-p-phenylene diacrylic acid, 2e-3-4-1e-2-carboxyeth-1-en-1-yl phenyl prop-2-enoic acid, 2'e-3,3'-benzene-1,4-diylbisprop-2-enoic acid, 3,3'-benzene-1,4-diylbisprop-2-enoic acid
CID PubChem 759280
Nom IUPAC Acide (E)-3-[4-[(E)-2-carboxyéthényl]phényl]prop-2-énoïque
SMILES C1=CC(=CC=C1C=CC(=O)O)C=CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Benzenediacrylic acid
Point de fusion >300°C
Quantité 25 g
Beilstein 2579464
Poids de la formule 218.21
Pourcentage de pureté 98%