Learn More
1,4'-Bipipéridinyl-4'-carboxamide, Mikromol™
Description
1,4'-Bipipéridinyl-4'-carboxamide
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,4'-Bipiperidinyl-4'-carboxamide |
| CAS | 39633-82-4 |
| Noms d’analytes ou de composants | 1,4'-Bipiperidinyl-4'-carboxamide |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C11 H21 N3 O |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | [1,4'-Bipiperidine]-4'-carboxamide, 1,4'-Bipiperidinyl-4'-carboxamide, 4-(1-Piperidinyl)-4-(aminocarbonyl)piperidine, 4-Carbamoyl-4-(1-piperidinyl)piperidine, 4-Carbamoyl-4-piperidinopiperidine, NSC 76044, [1,4']Bipiperidinyl-4'-carboxylic acid amide |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H21N3O/c12-10(15)11(4-6-13-7-5-11)14-8-2-1-3-9-14/h13H,1-9H2,(H2,12,15) |
| SMILES | NC(=O)C1(CCNCC1)N2CCCCC2 |
| Nom IUPAC | 4-piperidin-1-ilpiperidina-4-carboxamida |
| Afficher plus |