Learn More
1,4-Bis(méthoxydiméthylsilyl)benzène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11397609
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11397609 1 g 1g
11307619 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11397609 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H28165.03
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 131182-68-8 | C12H22O2Si2 | 254.476 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 131182-68-8
Formule moléculaire C12H22O2Si2
Poids moléculaire (g/mol) 254.476
Numéro MDL MFCD09266162
Clé InChI VQECZZRUEDMVCU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-bis methoxydimethylsilyl benzene, methoxy 4-methoxydimethylsilyl phenyl dimethylsilane, amtsi067, 1,4-phenylenebis methoxydimethylsilane, p-bis dimethylmethoxysilyl benzene, 1,4-phenylene bis methoxy dimethyl silane, methoxy-4-methoxy dimethyl silyl phenyl-dimethylsilane
CID PubChem 21900341
Nom IUPAC méthoxy-[4 -[méthoxy(diméthyl)silyl]phényl]-diméthylsilane
SMILES CO[Si](C)(C)C1=CC=C(C=C1)[Si](C)(C)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Bis(methoxydimethylsilyl)benzene
Quantité 1 g
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 254.47
Pourcentage de pureté 97%