Learn More
1,4-Bis(triméthylsilyl)-1,3-butadiyne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11397306
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11397306 5 g 5g
11387306 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11397306 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09246.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 4526-07-2 | C10H18Si2 | 194.42 g/mol
1,4-Bis(trimethylsilyl)-1,3-butadiyne is used in Negishi protocol for the synthesis of glycosylated oligo(ethynylene)s. It is also used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,4-bis(triméthylsilyl)-1,3-butadiyne est utilisé dans le protocole de Negishi pour la synthèse d’oligo(éthynylène)s glycosylés. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker à 4°C. Les matériaux incompatibles sont les agents oxydants forts. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4526-07-2
Formule moléculaire C10H18Si2
Poids moléculaire (g/mol) 194.42
Numéro MDL MFCD00009839
Clé InChI LBNVCJHJRYJVPK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)(C)C#CC#C[Si](C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Bis(trimethylsilyl)-1,3-butadiyne
Point de fusion 110°C to 113°C
Quantité 5 g
Densité 0.752
Numéro UN UN1325
Beilstein 1758268
Synonyme 1,4-bis trimethylsilyl-1,3-butadiyne, 1,4-bis trimethylsilyl butadiyne, 1,4-bis trimethylsilyl buta-1,3-diyne, trimethyl 4-trimethylsilylbuta-1,3-diynyl silane, btmsbd, acmc-1ctvu, bis trimethylsiyl butadiyne, ksc491i6r, bis trimethylsilyl-1,3-butadiyne, bis trimethylsilyl butadiyne
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Nom IUPAC triméthyl(4-triméthylsilylbuta-1,3 -diynyl)silane
CID PubChem 138279
Poids de la formule 194.43
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,4-Bis(trimethylsilyl)-1,3-butadiyne
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-Bis(trimethylsilyl)-1,3-butadiyne