Learn More
1,4-Bis[(triméthylsilyl)éthynyl]benzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11322227
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11322227 5 g 5g
11312227 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11322227 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09709.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 17938-13-5 | C16H22Si2 | 270.522 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17938-13-5
Formule moléculaire C16H22Si2
Poids moléculaire (g/mol) 270.522
Numéro MDL MFCD00135433
Clé InChI CMTMWEXUJQSPCA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-bis trimethylsilyl ethynyl benzene, 1,4-bis trimethylsilylethynyl benzene, 1,4-bis 2-trimethylsilyl ethynyl benzene, trimethyl-2-4-2-trimethylsilylethynyl phenyl ethynyl silane, trimethyl 2-4-2-trimethylsilyl ethynyl phenyl ethynyl silane, acmc-20ap2w, trimethyl 4-trimethylsilyl ethynyl phenyl ethynyl silane, benzene,1,4-bis 2-trimethylsilyl ethynyl
CID PubChem 522492
Nom IUPAC Triméthyl-[2-[4-(2-triméthylsilyléthynyl)phényl]éthynyl]silane
SMILES C[Si](C)(C)C#CC1=CC=C(C=C1)C#C[Si](C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Bis[(trimethylsilyl)ethynyl]benzene
Point de fusion 119°C to 121°C
Quantité 5 g
Beilstein 2840618
Poids de la formule 270.53
Pourcentage de pureté 98%