Learn More
Chlorhydrate de 1-(4-chlorophényl)biguanide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11325309
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. Quantité unitSize
11325309 5 g 5g
11315309 1 g 1g
2 options
Code produit. 11325309
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B20311.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 4022-81-5 | C8H11Cl2N5 | 248.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4022-81-5
Formule moléculaire C8H11Cl2N5
Poids moléculaire (g/mol) 248.11
Numéro MDL MFCD00053020
Clé InChI NAFSLMFLGYXGIF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-chlorophenyl biguanide hydrochloride, 1-p-chlorophenyl biguanide hydrochloride, 1-carbamimidamido-n-4-chlorophenyl methanimidamide hydrochloride, n-p-chlorophenyl biguanide hydrochloride, 4-chloroanilino imino methyl amino methanimidamide hydrochloride, n-4-chlorophenyl-imidocarbonimidic diamide monohydrochloride, 1-carbamimidoyl-3-4-chlorophenyl guanidine, acmc-20apaw, n-p-chlorophenylbiguanide hydrochloride, 1-4-chlorophenyl-biguanide hydrochloride
CID PubChem 458746
SMILES [Cl-].NC([NH3+])=NC(N)=NC1=CC=C(Cl)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(4-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride
Point de fusion 247°C to 250°C
Quantité 5 g
Beilstein 3732533
Nom IUPAC N-[amino(azaniumyl)methylidene]-N''-(4-chlorophenyl)guanidine chloride
Poids de la formule 248.12
Pourcentage de pureté 97%