missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chlorhydrate de 1-(4-chlorophényl)biguanide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Code produit. p-7025013
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11315309

Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B20311.03

Demander un format en vrac ou personnalisé

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

CAS: 4022-81-5 | C8H11Cl2N5 | 248.11 g/mol

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 4022-81-5
Formule moléculaire C8H11Cl2N5
Poids moléculaire (g/mol) 248.11
Numéro MDL MFCD00053020
Clé InChI NAFSLMFLGYXGIF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-chlorophenyl biguanide hydrochloride, 1-p-chlorophenyl biguanide hydrochloride, 1-carbamimidamido-n-4-chlorophenyl methanimidamide hydrochloride, n-p-chlorophenyl biguanide hydrochloride, 4-chloroanilino imino methyl amino methanimidamide hydrochloride, n-4-chlorophenyl-imidocarbonimidic diamide monohydrochloride, 1-carbamimidoyl-3-4-chlorophenyl guanidine, acmc-20apaw, n-p-chlorophenylbiguanide hydrochloride, 1-4-chlorophenyl-biguanide hydrochloride
CID PubChem 458746
SMILES [Cl-].NC([NH3+])=NC(N)=NC1=CC=C(Cl)C=C1

Spécification

Nom chimique ou matériau 1-(4-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride
Point de fusion 247°C to 250°C
Quantité 1 g
Beilstein 3732533
Nom IUPAC N-[amino(azaniumyl)méthylidène]-N’’-(4-chlorophényl)chlorure de guanidine
Poids de la formule 248.12
Pourcentage de pureté 97%

RUO – Research Use Only

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis