Learn More
1-(4-Chlorophényl)cyclobutanecarbonitrile, Mikromol™
Code produit 30049793
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30049793 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30049793 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0991.08
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
1-(4-Chlorophényl)cyclobutanecarbonitrile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(4-Chlorophenyl)cyclobutanecarbonitrile
CAS 28049-61-8
Noms d’analytes ou de composants 1-(4-Chlorophenyl)cyclobutanecarbonitrile
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C11 H10 Cl N
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 1-(4-Chlorophenyl)cyclobutanecarbonitrile, Sibutramine Hydrochloride Monohydrate Impurity F, Sibutramine Impurity F
Formule InChI InChI=1S/C11H10ClN/c12-10-4-2-9(3-5-10)11(8-13)6-1-7-11/h2-5H,1,6-7H2
SMILES Clc1ccc(cc1)C2(CCC2)C#N
Nom IUPAC 1-(4-chlorophényl)cyclobutane-1-carbitrile
Poids moléculaire (g/mol) 191.66
Quantité 100 mg
Poids de la formule 191.0502 g/mol