Learn More
1-[(4-Chlorophényl)phénylméthyl]pipérazine, LoGiCal
Code produit 30462553
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30462553 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30462553 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0380.01
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Bis(4-Chlorobenzhydryl)Piperazine
CAS 303-26-4
Noms d’analytes ou de composants 1,4-Bis(4-Chlorobenzhydryl)Piperazine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C17 H19 Cl N2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Cetirizine Dihydrochloride Imp. A (EP), Cetirizine Imp. A (EP), Hydroxyzine Hydrochloride Imp. A (EP), Hydroxyzine Imp. A (EP), Meclozine Hydrochloride Imp. H (EP), Meclozine Imp. H (EP), Hydroxyzine USP Related Compound A, Hydroxyzine USP RC A, 1-[(RS)-(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine, 1-(4-Chlorobenzhydryl)piperazine, 1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine, Hydroxyzine Related Compound A, Cetirizine Dihydrochloride Impurity A, Hydroxyzine Hydrochloride Impurity A, Meclozine Dihydrochloride Impurity H, Cetirizine Impurity A, Hydroxyzine Impurity A, Meclozine Impurity H
Formule InChI InChI=1S/C17H19ClN2/c18-16-8-6-15(7-9-16)17(14-4-2-1-3-5-14)20-12-10-19-11-13-20/h1-9,17,19H,10-13H2
Type de solution Purs, non dilués
SMILES Clc1ccc(cc1)C(N2CCNCC2)c3ccccc3
Nom IUPAC 1-[(4-chlorophényl)-phénylméthyl]pipérazine
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 286.8
Quantité 10 mg
Poids de la formule 286,1237 g/mol