Learn More
1-(4-Chlorophényl)-pipérazine.HCl, Lipomed
Code produit 30463165
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30463165 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30463165 Fournisseur Lipomed Code fournisseur LPMPPZ1097HC100
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Lipomed fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez Lipomed pour la confiance, la conformité et l'excellence analytique.
1-(4-Chlorophényl)-pipérazine.HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau para-Chlorophenylpiperazine Hydrochloride
CAS 13078-12-1
Noms d’analytes ou de composants para-Chlorophenylpiperazine Hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C10 H13 Cl N2 . Cl H
Synonyme Piperazine, 1-(4-chlorophenyl)-, monohydrochloride (9 CI), Piperazine, 1-(p-chlorophenyl)-, hydrochloride (7 CI,8 CI), 1-(4-Chlorophenyl)piperazine monohydrochloride, Piperazine, 1-(4-chlorophenyl)-, hydrochloride (1:1)
Formule InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.Clc1ccc(cc1)N2CCNCC2
Nom IUPAC 1-(4-chlorophényl)pipérazine ; chlorhydrate
Industry Type Produits pharmaceutiques
Poids moléculaire (g/mol) 233.14
Quantité 100 mg
Poids de la formule 232,0534 g/mol