Learn More
1,4-dichlorhydrate de diaminobutane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11453867
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11453867
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A18312.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 333-93-7 | C4H14Cl2N2 | 161.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 333-93-7
Formule moléculaire C4H14Cl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 161.07
Numéro MDL MFCD00012526
Clé InChI XXWCODXIQWIHQN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-diaminobutane dihydrochloride, putrescine dihydrochloride, tetramethylenediamine dihydrochloride, putrescine hydrochloride, 1,4-butanediamine dihydrochloride, unii-x45sur7rhy, 1,4-butanediamine, dihydrochloride, 1,4-butanediamine, hydrochloride, 1,4-diaminobutane, dihydrochloride, butane-1,4-diamine dihydrochloride
CID PubChem 9532
Nom IUPAC butane-1,4-diamine ; dichlorhydrate
SMILES C(CCN)CN.Cl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Diaminobutane dihydrochloride
Point de fusion ∼280°C (decomposition)
Quantité 25 g
Beilstein 3906680
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,7947
Poids de la formule 161.08
Pourcentage de pureté 99%