Learn More
1,4-dibenzylpipérazine.2HCl, Lipomed
Code produit 30463817
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30463817 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30463817 Fournisseur Lipomed Code fournisseur LPMDBZ1578HC100
Lipomed fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez Lipomed pour la confiance, la conformité et l'excellence analytique.
1,4-dibenzylpipérazine.2HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Dibenzylpiperazine Dihydrochloride
CAS 2298-55-7
Noms d’analytes ou de composants 1,4-Dibenzylpiperazine Dihydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C18 H22 N2 . 2 Cl H
Synonyme Piperazine, 1,4-bis(phenylmethyl)-, hydrochloride (1:2), Piperazine, 1,4-dibenzyl-, dihydrochloride (7 CI,8 CI)
Formule InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.Cl.C(N1CCN(Cc2ccccc2)CC1)c3ccccc3
Nom IUPAC 1,4-dibenzylpipérazine;dichlorhydrate
Industry Type Pharmaceutical
Poids moléculaire (g/mol) 339.3
Quantité 100 mg
Poids de la formule 338.1317 g/mol