Learn More
1,4-Diéthoxybenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11438336
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 11438336
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A15385.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 122-95-2 | C10H14O2 | 166.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122-95-2
Formule moléculaire C10H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 166.22
Numéro MDL MFCD00015146
Clé InChI VWGNFIQXBYRDCH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzene, 1,4-diethoxy, p-diethoxybenzene, hydroquinone diethyl ether, benzene, p-diethoxy, diethoxybenzene, 1,4-diethoxy-benzen, benzene,4-diethoxy, 1,4-diethoxybenzol, hydroquinonedlethylether, acmc-209ans
CID PubChem 67150
Nom IUPAC 1,4-diéthoxybenzène
SMILES CCOC1=CC=C(OCC)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Diethoxybenzene
Point de fusion 69°C to 71°C
Point d’ébullition 245°C to 248°C
Quantité 25 g
Beilstein 2044373
Poids de la formule 166.22
Pourcentage de pureté 98%