Learn More
1,4-diéthylbenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11480963
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11480963
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A13343.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 105-05-5 | C10H14 | 134.22 g/mol
1,4-Diethylbenzene, is used as a solvent and an intermediate in the manufacture of other organic compounds for the finished products of such as curing agents, engineering plastics andcross-linking agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,4-diéthylbenzène est utilisé comme solvant et intermédiaire dans la fabrication d‘autres composés organiques pour les produits finis tels que les agents de durcissement, les plastiques d‘ingénierie et les agents de réticulation.
Solubilité
Il est insoluble dans l’eau. Mais soluble dans l‘éthanol, le benzène et le tétrachlorure de carbone.
Remarques
Stable dans des conditions ordinaires. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 105-05-5
Formule moléculaire C10H14
Poids moléculaire (g/mol) 134.22
Numéro MDL MFCD00009264
Clé InChI DSNHSQKRULAAEI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-diethylbenzene, benzene, 1,4-diethyl, p-ethylethylbenzene, benzene, p-diethyl, para-diethylbenzene, unii-0psm16x42d, acmc-1bu3z, dsstox_cid_6711, dsstox_rid_78192, dsstox_gsid_26711
CID PubChem 7734
ChEBI CHEBI:34062
Nom IUPAC 1,4-diéthylbenzène
SMILES CCC1=CC=C(CC)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Diethylbenzene
Point de fusion -43°C
Densité 0.862
Point d’ébullition 182°C to 184°C
Point d’éclair 55°C (131°F)
Odeur Aromatic
Indice de réfraction 1.495
Quantité 5 g
Numéro UN UN2049
Beilstein 1903396
Informations sur la solubilité It is insoluble in water. But soluble in ethanol,benzene,carbon tetrachloride.
Poids de la formule 134.22
Pourcentage de pureté 98%