Learn More
1,4-difluorobenzène, 99 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10665532 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 10665532
Marque: Thermo Scientific Acros 114610250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 540-36-3 | C6H4F2 | 114.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 540-36-3
Formule moléculaire C6H4F2
Poids moléculaire (g/mol) 114.10
Numéro MDL MFCD00000344
Clé InChI QUGUFLJIAFISSW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-difluorobenzene, benzene, 1,4-difluoro, para-difluorobenzene, benzene, p-difluoro, 2,5-difluorobenzene, unii-y9fq2ef0z6, 1,4-difluorbenzol, y9fq2ef0z6, benzene,4-difluoro, pubchem2309
CID PubChem 10892
ChEBI CHEBI:38585
Nom IUPAC 1,4-difluorobenzène
SMILES FC1=CC=C(F)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 4-Difluorobenzene
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -13°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1700g/mL
Point d’ébullition 88°C to 89°C
Point d’éclair 2°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H4F2
Indice de réfraction 1.4400 to 1.442
Quantité 25 mL
Beilstein 05, 199
Merck Index 15, 3167
Gravité spécifique 1.17
Poids de la formule 114.09
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,4-Difluorobenzene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.