Learn More
1,4-diméthoxynaphtalène, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11428046
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11428046 25 g 25g
11408046 1 g 1g
11418046 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11428046 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A14095.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 10075-62-4 | C12H12O2 | 188.226 g/mol
1,4-Dimethoxynaphthalene may be used as a reference molecule during the synthesis, separation and analysis of derivatized naphthalenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,4-diméthoxynaphtalène peut être utilisé comme molécule de référence lors de la synthèse, de la séparation et de l’analyse des naphtalènes dérivés.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10075-62-4
Formule moléculaire C12H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 188.226
Numéro MDL MFCD00052378
Clé InChI FWWRTYBQQDXLDD-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 82337
Nom IUPAC 1,4-diméthoxynaphtalène
SMILES COC1=CC=C(C2=CC=CC=C21)OC
Specifications
Nom chimique ou matériau 1,4-Dimethoxynaphthalene
Point de fusion 84°C to 85°C
Quantité 25 g
Beilstein 2048082
Synonyme naphthalene, 1,4-dimethoxy, 1,4-dimethoxy-naphthalene, maybridge1_003006, naphthalene,4-dimethoxy, acmc-1c6fs, 1,4-dimethoxy naphthalene, naphthalene,1,4-dimethoxy, 1,4-dimethoxynaphthalene, 1,4-dimethoxynaphthalene, for fluorescence, fluorescent marker hplc
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 188.23
Pourcentage de pureté 96%