Learn More
(1,4-diméthyl-2-pipérazinyl)méthanol, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10173574
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Identifiants chimiques
CAS 14675-44-6
Formule moléculaire C7H16N2O
Poids moléculaire (g/mol) 144.22
Numéro MDL MFCD00174342
Clé InChI ZEHZRJZZIYNPKU-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 1,4-dimethyl-2-piperazinyl methanol, 1,4-dimethylpiperazin-2-yl methanol, 2-piperazinemethanol,1,4-dimethyl, 1,4-dimethylpiperazin-2-yl methan-1-ol, 2-piperazinemethanol, 1,4-dimethyl, 1,4-dimethyl-2-hydroxymethylpiperazine, 1,4-dimethyl-piperain-2-yl-methanol, 1,4-dimethyl-2-hydroxymethyl piperazine, 1,4-dimethyl-piperazin-2-yl-methanol
CID PubChem 2779170
Nom IUPAC (1,4-diméthylpipérazine-2-yl)méthanol
SMILES CN1CCN(C)C(CO)C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (1, 4-Dimethyl-2-piperazinyl)methanol
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Quantité 10 g
Poids de la formule 144.22
Pourcentage de pureté 95%