Learn More
(1,4-diméthylpipérazine-2-yl)méthylamine, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (1, 4-dimethylpiperazin-2-yl)methylamine |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 5 g |
| Poids de la formule | 143.23 |
| Pourcentage de pureté | 97% |