Learn More
1,4-Dioxane, réactif ACS, Honeywell™
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
Conditionnement:
2.50L
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,4-Dioxane |
| CAS | 123-91-1 |
| Densité | 1.034g/mL at 25°C |
| Quantité | 2.5 L |
| Limite d’explosion | 0.22 |
| Point d’éclair | 12°C (53.6°F) |
| Température d’allumage | 356°F |
| Formule moléculaire | C4H8O2 |
| Numéro MDL | MFCD00006571 |
| Tension de vapeur | 27 mmHg (20°C), 40 mmHg (25°C) |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 1,4-Dioxane
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Cancérogénicité Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.