Learn More
1,4-Dioxane, CHROMASOLV™ Plus, pour HPLC, ≥99,5 %, Honeywell Riedel-de Han
Code produit. 15654550
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon en verre à col étroit
Conditionnement:
100mL
1L
2.50L
4 pièces
500mL
6 pièces
Code produit. 15654550
Marque: Honeywell-Chromasolv 348572.5L
Demander un format en vrac ou personnalisé
CHROMASOLV™ Plus, pour HPLC, ≥99,5%
  • Pour HPLC, spectrophotométrie et analyse environnementale
  • Testés pour la compatibilité HPLC via l’analyse de gradient et la spectroscopie UV-VIS
  • Profil d’impuretés UV faible
  • Ligne de base LC du gradient à faible niveau d’impuretés
  • Très faibles niveaux d’impuretés non volatiles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-91-1
Formule moléculaire C4H8O2
Numéro MDL MFCD00006571
Clé InChI RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 31275
ChEBI CHEBI:47032
Nom IUPAC 1,4-dioxane
SMILES C1COCCO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Dioxane
Point de fusion 10°C to 12°C (literature)
Note relative au nom CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, ≥99.5%
Absorbance max. 0.01 at 295 nm, max. 0.10 at 270 nm, max. 0.20 at 250 nm, max. 0.50 at 235 nm, max. 0.70 at 220 nm, max. 0.01 at 400 nm, max. 0.01 at 300 nm
% max. CAS 100.0000%
Densité 1.034 g/mL at 25 °C(lit.)
Point d’ébullition 100°C to 102°C
Quantité 2.5 L
Point d’éclair 11°C
Conditionnement Flacon en verre à col étroit
Formule linéaire C4H8O2
Numéro UN UN1165
Beilstein 102551
Synonyme dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
Poids moléculaire (g/mol) 88.106
Poids de la formule 88.11
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité HPLC
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,4-Dioxane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 1,4-dioxane