Learn More
1,4-dioxaspiro[4,5]décan-8-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3736369 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 10062292
Marque: Thermo Scientific Acros 241010010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 22428-87-1 | C8H14O3 | 158.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22428-87-1
Formule moléculaire C8H14O3
Poids moléculaire (g/mol) 158.20
Numéro MDL MFCD00067003
Clé InChI HKQTYQDNCKMNHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-dioxaspiro 4.5 decan-8-ol, 1,4-dioxa-spiro 4.5 decan-8-ol, 4-hydroxycyclohexanone ethylene acetal, 4-hydroxycyclohexanone monoethylene ketal, 8-hydroxy-1,4-dioxaspiro 4.5 decane, pubchem20110, acmc-1chv5, 4,4-ethylenedioxycyclohexanol
CID PubChem 567352
Nom IUPAC 1,4-dioxaspiro[4,5]décan-8-ol
SMILES OC1CCC2(CC1)OCCO2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-ol
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4850 to 1.487
Quantité 1 g
Poids de la formule 158.2
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide visqueux