Learn More
[1-(4-fluorophényl)-5-méthyl-1H-pyrazol-4-yl]méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10354242
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 10354242
Marque: Thermo Scientific Maybridge MO00765CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 465514-37-8
Formule moléculaire C11H11FN2O
Poids moléculaire (g/mol) 206.22
Numéro MDL MFCD03644148
Clé InChI QJPGMVFNIWHOIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-fluorophenyl-5-methyl-1h-pyrazol-4-yl methanol, 1-4-fluorophenyl-5-methylpyrazol-4-yl methanol, fmq, maybridge3_004281, 1-4-fluorophenyl-5-methyl-4-pyrazolyl methanol, 1-4-fluorophenyl-5-methyl-pyrazol-4-yl methanol, 1-4-fluorophenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-methanol, 1-4-fluorophenyl-5-methylpyrazol-4-yl methan-1-ol
CID PubChem 2780717
Nom IUPAC [1-(4-fluorophényl)-5-méthylpyrazol-4-yl]méthanol
SMILES CC1=C(CO)C=NN1C1=CC=C(F)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau [1-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl]methanol
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 206.22
Pourcentage de pureté 97%