Learn More
1-(4-Hydroxyphényl)éthanone Oxime (4-Hydroxyacétophénone Oxime), Mikromol™
Code produit 30051328
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30051328 25 mg 25mg
30049904 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30051328 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0042.120025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
1-(4-Hydroxyphényl)éthanone Oxime (4-Hydroxyacétophénone Oxime)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(4-Hydroxyphenyl)ethanone Oxime (4-Hydroxyacetophenone Oxime)
CAS 34523-34-7
Noms d’analytes ou de composants 1-(4-Hydroxyphenyl)ethanone Oxime (4-Hydroxyacetophenone Oxime)
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H9 N O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 1-(4-Hydroxyphenyl)ethanone Oxime, Paracetamol Imp. G (EP), 4-Hydroxyacetophenone Oxime, Paracetamol Impurity G
Formule InChI InChI=1S/C8H9NO2/c1-6(9-11)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5,10-11H,1H3/b9-6-
SMILES C\C(=N\O)\c1ccc(O)cc1
Nom IUPAC 4-[(Z)-N-hydroxy-C-méthylcarbimidoyl]phénol
Poids moléculaire (g/mol) 151.16
Quantité 25 mg
Poids de la formule 151,0633 g/mol