Learn More
1-(4-isopropylphényl)éthanone (4-isopropylacétophénone), Mikromol™
Code produit 30051973
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30051973 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30051973 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0002.57
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
1-(4-isopropylphényl)éthanone (4-isopropylacétophénone)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(4-Isopropylphenyl)ethanone (4-Isopropylacetophenone)
CAS 645-13-6
Noms d’analytes ou de composants 1-(4-Isopropylphenyl)ethanone (4-Isopropylacetophenone)
Conditions d’expédition Poche de glace (-20 °C)
Formule moléculaire C11 H14 O
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 1-(4-Isopropylphenyl)ethanone, 4-Isopropylacetophenone
Formule InChI InChI=1S/C11H14O/c1-8(2)10-4-6-11(7-5-10)9(3)12/h4-8H,1-3H3
SMILES CC(C)c1ccc(cc1)C(=O)C
Nom IUPAC 1-(4-propan-2-ylphenyl)ethanone
Poids moléculaire (g/mol) 162.23
Quantité 100 mg
Poids de la formule 162,1045 g/mol