Learn More
1-(4-Méthylphényl)-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione, Mikromol™
Code produit 17953616
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17953616 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17953616 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0344.100025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
1-(4-Méthylphényl)-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(4-Methylphenyl)-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione
CAS 720-94-5
Noms d’analytes ou de composants 1-(4-Methylphenyl)-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C11 H9 F3 O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 1,3-Butanedione, 4,4,4-trifluoro-1-(4-methylphenyl)-, 1,3-Butanedione, 4,4,4-trifluoro-1-p-tolyl- (6CI,8CI), 4,4,4-Trifluoro-1-(4-methylphenyl)-1,3-butanedione, (4-Methylbenzoyl)trifluoroacetone, 1,1,1-Trifluoro-4-(4-methylphenyl)-2,4-butanedione, 1-(4-Methylphenyl)-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione, 4-(4-Methylphenyl)-1,1,1-trifluorobutane-2,4-dione, 4-Methyl-1-(4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoyl)benzene
Formule InChI InChI=1S/C11H9F3O2/c1-7-2-4-8(5-3-7)9(15)6-10(16)11(12,13)14/h2-5H,6H2,1H3
SMILES Cc1ccc(cc1)C(=O)CC(=O)C(F)(F)F
Nom IUPAC 4,4,4-trifluoro-1-(4-méthylphényl)butane-1,3-dione
Poids moléculaire (g/mol) 230.18
Quantité 25 mg
Poids de la formule 230,0555 g/mol