Learn More
1-[(4-Méthylphényl)sulfonyl]pipérazine, Mikromol™
Code produit 30049640
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30049640 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30049640 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0380.230025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
1-[(4-Méthylphényl)sulfonyl]pipérazine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]piperazine
CAS 27106-51-0
Noms d’analytes ou de composants 1-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]piperazine
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C11 H16 N2 O2 S
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Piperazine, 1-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-, 1-(p-Tolylsulfonyl)piperazine, 1-Tosylpiperazine, N-Toluenesulfonylpiperazine
Formule InChI InChI=1S/C11H16N2O2S/c1-10-2-4-11(5-3-10)16(14,15)13-8-6-12-7-9-13/h2-5,12H,6-9H2,1H3
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N2CCNCC2
Nom IUPAC 1-(4-méthylphényl)sulfonylpipérazine
Poids moléculaire (g/mol) 240.3219
Quantité 25 mg
Poids de la formule 240.0932 g/mol