Learn More
1,4-Oxazepan-5-one, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11460527
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11460527 25 g 25g
11440527 1 g 1g
11450527 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11460527 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22406.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10341-26-1 | C5H9NO2 | 115.13 g/mol
Used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10341-26-1
Formule moléculaire C5H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 115.13
Numéro MDL MFCD02683091
Clé InChI OXDIYMHNQAWSCL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrahydro-1,4-oxazepin-5 2h-one, 1,4-oxazepin-5 2h-one, tetrahydro, 4-oxacaprolactam, acmc-1bsly, tetrahydro-1,4-oxazepin-5 4h-one, tetrahydro-2h-1,4-oxazepin-5-one
CID PubChem 7023020
Nom IUPAC 1,4-oxazepan-5-one
SMILES O=C1CCOCCN1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Oxazepan-5-one
Point de fusion 80°C to 82°C
Quantité 25 g
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 115.13
Pourcentage de pureté 97%