Learn More
1,4-pentadién-3-ol, 98 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10411484 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
Code produit. 10411484
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 922-65-6 | C5H8O | 84.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 922-65-6
Formule moléculaire C5H8O
Poids moléculaire (g/mol) 84.12
Numéro MDL MFCD00008633
Clé InChI ICMWSAALRSINTC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-pentadien-3-ol, ccris 8963, divinylcarbinol, divinyl carbinol, acmc-20ap1x, 1,4-pentadien-3-ol, contains hydroquinone as stabilizer
CID PubChem 70204
Nom IUPAC penta-1,4-dien-3-ol
SMILES OC(C=C)C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 4-Pentadien-3-ol
Note relative au nom Stabilized
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 0.8650g/mL
Point d’ébullition 115.0°C
Point d’éclair 30°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH2CH)2CHOH
Indice de réfraction 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589nm)
Quantité 5 g
Gravité spécifique 0.865
Stabilisateur approximately 0.4% hydroquinone
Poids de la formule 84.12
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,4-Pentadien-3-ol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.