Learn More
1,4-Pentadiène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10483395 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 10483395
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 591-93-5 | C5H8 | 68.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 591-93-5
Formule moléculaire C5H8
Poids moléculaire (g/mol) 68.11
Numéro MDL MFCD00008665
Clé InChI QYZLKGVUSQXAMU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-pentadiene, unii-a5if861oq5, pentadiene-1,4, allylethylene, penta-1,4-dien-1-yl, penta-1,4-dien-3-yl, ch2=chch2ch=ch2, acmc-1at58
CID PubChem 11587
Nom IUPAC Penta-1,4-diène
SMILES C=CCC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Pentadiene
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -148.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.6500g/mL
Point d’ébullition 26.0°C
Point d’éclair −20°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2C=CHCH2CH=CH2
Indice de réfraction 1.3884 to 1.3904
Quantité 1 g
Beilstein 01, 251
Fieser 01,783
Gravité spécifique 0.65
Poids de la formule 68.11
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,4-Pentadiene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 1
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.