Learn More
Chlorhydrate d'acide 1-[(4RS)-4-[4-(1,1-diméthyléthyl)phényl]-4-hydroxybutyl]pipéridine-4-carboxylique, Mikromol™
Description
Chlorhydrate d'acide 1-[(4RS)-4-[4-(1,1-diméthyléthyl)phényl]-4-hydroxybutyl]pipéridine-4-carboxylique
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-[(4RS)-4-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-4-hydroxybutyl]piperidine-4-carboxylic Acid Hydrochloride |
| CAS | 2724689-42-1 |
| Noms d’analytes ou de composants | 1-[(4RS)-4-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-4-hydroxybutyl]piperidine-4-carboxylic Acid Hydrochloride |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C20 H31 N O3 . Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Terfenadine Imp. E (EP), 1-[(4RS)-4-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-4-hydroxybutyl]piperidine-4-carboxylic Acid Hydrochloride, Terfenadine Imp. E (EP) as Hydrochloride, Terfenadine Impurity E as Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H11FN2O5/c1-3-5(13)6(14)8(17-3)12-2-4(10)7(15)11-9(12)16/h2-3,5-6,8,13-14H,1H3,(H,11,15,16)/t3-,5-,6-,8-/m1/s3 |
| SMILES | Cl.CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(O)CCCN2CCC(CC2)C(=O)O |
| Nom IUPAC | ácido 1-[4-(4-terc-butilfenil)-4-hidroxibutil]piperidina-4-carboxílico; clorhidrato |
| Afficher plus |