Learn More
1-[5-Amino-2-[(2RS)-2-hydroxy-3-[(1-méthyléthyl)amino]propoxy]phényl]éthanone Dichlorhydrate, Mikromol™
Code produit 30049755
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30049755 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30049755 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0435.040025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
1-[5-amino-2-[(2RS)-2-hydroxy-3-[(1-méthyléthyl)amino]propoxy]phényl]éthanone dichlorhydrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-[5-Amino-2-[(2RS)-2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]ethanone Dihydrochloride
CAS 2732673-51-5
Noms d’analytes ou de composants 1-[5-Amino-2-[(2RS)-2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]ethanone Dihydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C14 H22 N2 O3 . 2 Cl H
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Acebutolol Hydrochloride Imp. D (EP), Acebutolol Imp. D (EP), 1-[5-Amino-2-[(2RS)-2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]ethanone Dihydrochloride, Acebutolol Hydrochloride Imp. D (EP) as Dihydrochloride, Acebutolol Hydrochloride Impurity D as Dihydrochloride, Acebutolol Impurity D as Dihydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C47H53ClN3O3.BrH/c1-49(2)43(52)46(38-17-9-5-10-18-38,39-19-11-6-12-20-39)31-35-51(33-29-45(54,30-34-51)37-25-27-42(48)28-26-37)36-32-47(44(53)50(3)4,40-21-13-7-14-22-40)41-23-15-8-16-24-41;/h5-28,54H,29-36H2,1-4H3;1H/q+1;/p-2
SMILES Cl.Cl.CC(C)NCC(O)COc1ccc(N)cc1C(=O)C
Nom IUPAC 1-[5-amino-2-[2-hidroxi-3-(propan-2-ilamino)propoxi]fenil]etanona; diclorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 339.26
Quantité 25 mg
Poids de la formule 338.1164 g/mol