Learn More
1-(5-bromo-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl)ethan-1-one, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. p-2694416
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
1g
25g
Code produit. 10235472
Marque: Thermo Scientific Maybridge KM08258DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 22190-38-1
Formule moléculaire C10H10BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 240.1
Numéro MDL MFCD00056017
Clé InChI WQKQAIXOTCPWFE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-acetyl-5-bromoindoline, 1-5-bromoindolin-1-yl ethanone, 1-5-bromo-2,3-dihydro-1h-indol-1-yl ethan-1-one, 1-5-bromo-2,3-dihydroindol-1-yl ethanone, 1-5-bromo-2,3-dihydro-1h-indol-1-yl ethanone, 1h-indole, 1-acetyl-5-bromo-2,3-dihydro, 1-acetyl-5-bromo-2,3-dihydroindole, acmc-20ailu, 5-bromo-n-acetylindoline, maybridge1_005011
CID PubChem 721847
Nom IUPAC 1-(5-bromo-2,3-dihydroindol-1-yl)éthanone
SMILES CC(=O)N1CCC2=C1C=CC(=C2)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(5-Bromo-2, 3-dihydro-1H-indol-1-yl)ethan-1-one
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 1 g
Poids de la formule 240.1
Pourcentage de pureté 97%