Learn More
1,6-anhydro-β-D-glucose-2,3,4-tri-O-acétate, 98+ %, Thermo Scientific™
Code produit. 10120132 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mg
500mg
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10120132 100 mg Flacon en verre 100mg
10272562 500 mg Flacon en verre 500mg
2 options
Code produit. 10120132
Marque: Thermo Scientific Acros 353681000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13242-55-2
Formule moléculaire C12H16O8
Poids moléculaire (g/mol) 288.25
Numéro MDL MFCD00063247
Clé InChI BAKQMOSGYGQJOJ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme triacetyllevoglucosan, 1,6-anhydro-, a-d-glucopyranose 2,3,4-triacetate, 2,3,4-tri-o-acetyl-1,6-anhydro-, a-d-glucopyranose, 2r,3s,4r,5r-2,3-bis acetyloxy-6,8-dioxabicyclo 3.2.1 octan-4-yl acetate
CID PubChem 134159065
Nom IUPAC [(1S,2S,3S,4S,5R)-3,4-diacetyloxy-6,8-dioxabicyclo[3.2.1]octan-2-yl] acetate
SMILES CC(=O)OC1C2COC(O2)C(OC(C)=O)C1OC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,6-Anhydro-β-D-glucose-2,3,4-tri-O-acetate
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 111.0°C to 112.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 mg
Rotation spécifique − 66.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 288.26
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Crystalline Powder