Learn More
1,6-diphényl-1,3,5-hexatriène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10496720 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 10496720
Marque: Thermo Scientific Acros 117300050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1720-32-7 | C18H16 | 232.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1720-32-7
Formule moléculaire C18H16
Poids moléculaire (g/mol) 232.32
Numéro MDL MFCD00004793
Clé InChI BOBLSBAZCVBABY-WPWUJOAOSA-N
Synonyme 1,6-diphenyl-1,3,5-hexatriene, 1,6-diphenylhexatriene, diphenylhexatriene, dicinnamyl, 1,6-diphenylhexa-1,3,5-triene, benzene, 1,1'-1,3,5-hexatriene-1,6-diyl bis, 1,3,5-hexatriene, 1,6-diphenyl, 1e,3e,5e-6-phenylhexa-1,3,5-trienyl benzene, 1,1'-1e,3e,5e-hexa-1,3,5-triene-1,6-diyldibenzene
CID PubChem 5376733
ChEBI CHEBI:51594
Nom IUPAC [(1E,3E,5E)-6-phénylhexa-1,3,5-triényl]benzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CC=CC=CC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,6-Diphenyl-1,3,5-hexatriene
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 199°C to 203°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH=CHCH=CHCH=CHC6H5
Quantité 5 g
Beilstein 05, 691
Poids de la formule 232.32
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux