Learn More
1-(6-Méthoxynaphtalén-2-yl)éthanone (Acétylneroline), Mikromol™
Code produit 17914466
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17914466 100 mg 100mg
17900876 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17914466 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0152.07
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
1-(6-Méthoxynaphtalén-2-yl)éthanone (Acétylneroline)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetylnerolin
CAS 3900-45-6
Noms d’analytes ou de composants Acetylnerolin
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C13 H12 O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Naproxen Imp. L (EP), Naproxen USP Related Compound L, Naproxen USP RC L, 1-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)ethanone, Acetylnerolin, Naproxen Related Compound L, Naproxen Impurity L
Formule InChI InChI=1S/C13H12O2/c1-9(14)10-3-4-12-8-13(15-2)6-5-11(12)7-10/h3-8H,1-2H3
SMILES COc1ccc2cc(ccc2c1)C(=O)C
Nom IUPAC 1-(6-méthoxynaphthalen-2-yl)éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 200.233
Quantité 100 mg
Poids de la formule 200,084 g/mol