Learn More
1-(6-Trifluorométhyl-2-pyridyl)-1,4-diazépane, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-(6-Trifluoromethyl-2-pyridyl)-1,4-diazepane |
| Indice de réfraction | 1.521 |
| Quantité | 250 mg |
| Numéro UN | UN3267 |
| Poids de la formule | 245.25 |
| Pourcentage de pureté | 95% |