Learn More
Corning™ Barrettes adhésives de températures entre 1 et 8°
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
1 à 8 °C
Conditionnement:
4 pièces
Description
Pour une utilisation avec XT Cooling Core pour CoolBox XT et CoolBox 2XT
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Type d’adhésif | Permanent |
| Couleur | Noir |
| Affichage | LCD |
| Type de produit | Bandelette de température |
| À utiliser avec (équipement) | XT Cooling Core pour CoolBox XT et CoolBox 2XT |
| Nbre par carton | 4/carton |
| Nb par paquet | 1/boîte |
| Plage de températures (métrique) | 1 à 8 °C |
| Longueur (métrique) | 10,2 cm |
| Afficher plus |