Learn More
1,8-diaminonaphtalène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11469190
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
Code produit. 11469190
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A15966.0B
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 479-27-6 | C10H10N2 | 158.204 g/mol
1,8-Diaminonaphthalene is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,8-diaminonaphthalène est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques et les produits agrochimiques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les acides forts et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 479-27-6
Formule moléculaire C10H10N2
Poids moléculaire (g/mol) 158.204
Numéro MDL MFCD00004033
Clé InChI YFOOEYJGMMJJLS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,8-diaminonaphthalene, 1,8-naphthalenediamine, 1,8-naphthylenediamine, unii-ika7029yh9, ccris 8398, 1,8-diaminonapthalene, 1,8-diamino naphthalene, 1,8-naphthalene diamine, acmc-209kb1, ksc236e9t
CID PubChem 68067
Nom IUPAC naphthalène-1,8-diamine
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)N)C(=CC=C2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,8-Diaminonaphthalene
Point de fusion 61°C to 65°C
Point d’ébullition 205°C (12 mmHg)
Point d’éclair 195°C (383°F)
Quantité 1000 g
Beilstein 742841
Merck Index 14,6372
Informations sur la solubilité slightly soluble in water.
Poids de la formule 158.2
Pourcentage de pureté 97%