Learn More
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7082155
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
11479673 25 g 25g
11489673 100 g 100g
11499673 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit. 11479673 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12449.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6674-22-2 | C9H16N2 | 152.241 g/mol
Le 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene est utilisé dans la synthèse organique comme catalyseur, comme ligand complexant et comme base non nucléophile. Il est utilisé comme agent de protection pour la synthèse de la céphalosporine et comme catalyseur pour le polyuréthane.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene est utilisé dans la synthèse organique comme catalyseur, comme ligand complexant et comme base non nucléophile. Il est utilisé comme agent de protection pour la synthèse de la céphalosporine et comme catalyseur pour le polyuréthane.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Incompatible avec les acides, les agents oxydants forts, les anhydrides acides, les chlorures acides et les chloroformates.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6674-22-2
Formule moléculaire C9H16N2
Poids moléculaire (g/mol) 152.241
Numéro MDL MFCD00006930
Clé InChI GQHTUMJGOHRCHB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,8-diazabicyclo 5.4.0 undec-7-ene, 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydropyrimido 1,2-a azepine, polycat dbu, dbu, unii-h1ilj6ibux, pyrimido 1,2-a azepine, 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydro, 1,8-diazabicyclo 5.4.0-7-undecene, h1ilj6ibux, 1,8-diazabicyclo 5,4,0 undec-7-ene
CID PubChem 81184
Nom IUPAC 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydropyrimido[1,2-a]azépine
SMILES C1CCC2=NCCCN2CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene
Point de fusion -70°C
Densité 1.02
pH 12.8
Point d’ébullition 261°C
Point d’éclair 116°C (240°F)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.522
Quantité 25 g
Numéro UN UN3267
Beilstein 508906
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 152.24
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydro-pyrimido[1,2-a]azepine