Learn More
1,8-dihydroxy-3-(hydroxyméthyl)-anthracène-9,10-dione (Aloe-Emodin), Mikromol™
Code produit 17912996
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17912996 100 mg 100mg
17931176 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17912996 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1318.02
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
1,8-Dihydroxy-3-(hydroxyméthyl)-anthracène-9,10-dione (Aloe-Emodin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Aloe Emodin
CAS 481-72-1
Noms d’analytes ou de composants Aloe Emodin
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C15 H10 O5
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Diacerein Imp. B (EP), 1,8-Dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-9,10-anthracenedione, 1,8-Dihydroxy-3-hydroxymethylanthraquinone, 3-Hydroxymethylchrysazin, 3-Hydroxymethylchrysazine, Aloe emodin, Aloe-emodol, NSC 38628, Rhabarberone, Diacerein Impurity B
Formule InChI InChI=1S/C15H10O5/c16-6-7-4-9-13(11(18)5-7)15(20)12-8(14(9)19)2-1-3-10(12)17/h1-5,16-18H,6H2
SMILES OCc1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cccc3C(=O)c2c1
Nom IUPAC 1,8-dihydroxy-3-(hydroxyméthyl)anthragène-9,10-dione
Poids moléculaire (g/mol) 270.24
Quantité 100 mg
Poids de la formule 270,0528 g/mol