Learn More
1,8-Dihydroxyanthracène-9,10-dione (Danthron), Mikromol™
Code produit 17923886
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17923886 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17923886 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0137.01
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
1,8-Dihydroxyanthracène-9,10-dione (Danthron)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dantron
CAS 117-10-2
Noms d’analytes ou de composants Dantron
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C14 H8 O4
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 1,8-Dihydroxyanthracene-9,10-dione, Dithranol Imp. B (EP), Danthron, 1,8-Dihydroxy-9,10-anthraquinone, 1,8-Dihydroxyanthraquinone, 1,8-Dioxyanthraquinone, Altan, Antrapurol, Chrysazin, Danthrone, Dantron, Diaquone, Dionone, Dorbane, Istin, Istizin, Laxanorm, Laxanthreen, Laxipur, Laxipurin, Modane, NSC 38626, NSC 646568, NSC 7210, Zwitsalax, Dithranol Impurity B
Formule InChI InChI=1S/C14H8O4/c15-9-5-1-3-7-11(9)14(18)12-8(13(7)17)4-2-6-10(12)16/h1-6,15-16H
SMILES Oc1cccc2C(=O)c3cccc(O)c3C(=O)c12
Nom IUPAC 1,8-dihydroxyanthragène-9,10-dione
Poids moléculaire (g/mol) 240.21
Quantité 100 mg
Poids de la formule 240,0423 g/mol