Learn More
1,9-décadiène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11347428
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
2g
50g
Code produit. 11347428
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 031207.04
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 1647-16-1 | C10H18 | 138.254 g/mol
It is widely used in the manufacturers and suppliers of pharmaceuticals and intermediates in the preparation of fine chemicals. 1,9-decadiene is also used as a starting material in ADMET polymerizations .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1647-16-1
Formule moléculaire C10H18
Poids moléculaire (g/mol) 138.254
Numéro MDL MFCD00008670
Clé InChI NLDGJRWPPOSWLC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,9-decadiene, decadiene-1,9, unii-2kwz01g244, acmc-1c2oy, dsstox_cid_2159, dsstox_rid_76506, dsstox_gsid_22159, chembl31020
CID PubChem 15439
Nom IUPAC déca-1,9-diène
SMILES C=CCCCCCCC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,9-Decadiene
Densité 0.75g/mL
Point d’ébullition 169°C
Point d’éclair 42° (107°F)
Indice de réfraction 1.4325
Quantité 2 g
Numéro UN UN3295
Poids de la formule 138.25
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide